Learn More
Acide 2-hexynoïque, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367735
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11367735 5 g 5g
11357735 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11367735 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02526.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 764-33-0 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 764-33-0
Formule moléculaire C6H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 112.128
Numéro MDL MFCD00014371
Clé InChI AKYAUBWOTZJUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hexynoic acid, hexynoic acid, acmc-1bezk, akyaubwotzjubi-uhfffaoysa
CID PubChem 324380
Nom IUPAC Acide2hexynoïque
SMILES CCCC#CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hexynoic acid
Point de fusion 23°C to 26°C
Point d’ébullition 110°C to 112°C (10 mmHg)
Indice de réfraction 1.459
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1744983
Poids de la formule 112.13
Pourcentage de pureté 96%