Learn More
2-Hydroxy-17-bêta-estradiol 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30316316
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30316316 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316316 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA14231505AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-17 beta-estradiol
CAS 362-05-0
Noms d’analytes ou de composants 2-Hydroxy-17 beta-estradiol
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C18 H24 O3
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Estra-1,3,5(10)-triene-2,3,17-triol, (17β)-, Estra-1,3,5(10)-triene-2,3,17β-triol (7CI,8CI), (17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-2,3,17-triol, 2,3,17β-Trihydroxyestra-1,3,5(10)-triene, 2-Hydroxyestradiol, NSC 61711, 2-Hydroxy-17β-estradiol
Formule InChI InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-11-12(14(18)4-5-17(18)21)3-2-10-8-15(19)16(20)9-13(10)11/h8-9,11-12,14,17,19-21H,2-7H2,1H3/t11-,12+,14-,17-,18-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)c(O)cc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Nom IUPAC (8R,9S,13S,14S,17S)-13-méthyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-décahydrocyclopenta[a]phénanthrène-2,3,17-triol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 288.38
Quantité 1 mL
Poids de la formule 288.1725 g/mol