Learn More
2-Hydroxy-2-méthyl-N-[4-nitro-3-(trifluorométhyl)phényl]propanamide (2-Hydroxyflutamide), Mikromol™
Code produit 30050645
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050645 25 mg 25mg
18020900 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050645 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0161.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-Hydroxy-2-méthyl-N-[4-nitro-3-(trifluorométhyl)phényl]propanamide (2-Hydroxyflutamide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide (2-Hydroxyflutamide)
CAS 52806-53-8
Noms d’analytes ou de composants 2-Hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide (2-Hydroxyflutamide)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C11 H11 F3 N2 O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2-Hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, 2-Hydroxyflutamide
Formule InChI InChI=1S/C11H11F3N2O4/c1-10(2,18)9(17)15-6-3-4-8(16(19)20)7(5-6)11(12,13)14/h3-5,18H,1-2H3,(H,15,17)
SMILES CC(C)(O)C(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 2-hydroxy-2-méthyl-N-[4-nitro-3-(trifluorométhyl)phényl]propanamide
Poids moléculaire (g/mol) 292.21
Quantité 25 mg
Poids de la formule 292,0671 g/mol