Learn More
Acide 2-hydroxy-3-méthylbutyrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15427378
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15427378 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15427378 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60872.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-hydroxy-3-méthylbutyrique est utilisé comme étalon interne pour l’analyse de l’éthylène glycol (EG) et du γ-hydroxybutyrate (GHB) dans le sang total.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde et le méthanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-3-methylbutyric acid
CAS 4026-18-0
Point de fusion 82°C to 84°C
Formule moléculaire C5H10O3
Formule linéaire (CH3)2CHCH(OH)COOH
Numéro MDL MFCD00004242
Quantité 1 g
Beilstein 1721138
Synonyme 2-hydroxy-3-methylbutyric acid, 2-hydroxyisovaleric acid, alpha-hydroxyisovaleric acid, 2-oxyisovaleric acid, 3-methyl-2-hydroxybutyric acid, butanoic acid, 2-hydroxy-3-methyl, 2-hydroxyisopentanoic acid, dl-2-hydroxyisovaleric acid, dl-2-hydroxy-3-methylbutanoic acid, 2-hydroxyisopentanoate
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Clé InChI NGEWQZIDQIYUNV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C(C(=O)O)O
Nom IUPAC Acide 2-hydroxy-3-méthylbutanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 118.132
CID PubChem 99823
ChEBI CHEBI:60645
Poids de la formule 118.13
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Hydroxy-3-methylbutyric acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Hydroxy-3-methylbutyric acid