Learn More
Acide 2-hydroxy-4-méthylvalérique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15456928
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15456928 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15456928 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60459.03
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 498-36-2 | C6H12O3 | 132.159 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-hydroxy-4-méthylvalérique est utilisé comme nutriment, stabilisant, surfactant et émulsifiant.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (82 g/l) à 25°C.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient fermé hermétiquement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-4-methylvaleric acid
CAS 498-36-2
Point de fusion 78°C to 80°C
Formule moléculaire C6H12O3
Formule linéaire (CH3)2CHCH2CH(OH)CO2H
Numéro MDL MFCD00004246
Quantité 1 g
Synonyme 2-hydroxy-4-methylvaleric acid, 2-hydroxyisocaproic acid, leucic acid, dl-leucic acid, alpha-hydroxyisocaproic acid, leucinic acid, 2-hydroxy-4-methyl-pentanoic acid, pentanoic acid, 2-hydroxy-4-methyl, dl-2-hydroxyisocaproic acid, leucate
Informations sur la solubilité Soluble in water. (82g/L) at 25°C.
Clé InChI LVRFTAZAXQPQHI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CC(C(=O)O)O
Nom IUPAC Acide 2-hydroxy-4-méthylpentanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 132.159
CID PubChem 92779
ChEBI CHEBI:59783
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté 98%