Learn More
Chlorhydrate d'acide 2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-méthyl-3-phénylpropyl)amino]éthyl]benzoïque, Mikromol™
Description
Chlorhydrate d'acide 2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-méthyl-3-phénylpropyl)amino]éthyl]benzoïque
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]benzoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 2726492-68-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]benzoic Acid Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C19 H23 N O4 . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]benzoic Acid Hydrochloride, Labetalol Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Labetalol Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Labetalol Impurity A as Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H23NO4.ClH/c1-13(7-8-14-5-3-2-4-6-14)20-12-18(22)15-9-10-17(21)16(11-15)19(23)24;/h2-6,9-11,13,18,20-22H,7-8,12H2,1H3,(H,23,24);1H |
| SMILES | Cl.CC(CCc1ccccc1)NCC(O)c2ccc(O)c(c2)C(=O)O |
| Nom IUPAC | ácido 2-hidroxi-5-[1-hidroxi-2-(4-fenilbutan-2-ilamino)etil]benzoico;clorhidrato |
| Afficher plus |