Learn More
2-hydroxy-5-méthoxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10617142 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
5g
Code produit. 10617142
Marque: Thermo Scientific Acros 164160100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 672-13-9 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 672-13-9
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00003332
Clé InChI FZHSPPYCNDYIKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methoxysalicylaldehyde, m-anisaldehyde, 6-hydroxy, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy, salicylaldehyde, 5-methoxy, 6-hydroxy-m-anisaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy-benzaldehyde, 5-methoxy-2-hydroxybenzaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy benzaldehyde, 2-formyl-4-methoxyphenol, pubchem2649
CID PubChem 95695
Nom IUPAC 2-hydroxy-5-méthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 4°C
Couleur Jaune
Densité 1.2100g/mL
Point d’ébullition 103°C (2.5 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H3(OCH3)CHO
Indice de réfraction 1.5770 to 1.579
Quantité 10 g
Beilstein 08, 244
Gravité spécifique 1.21
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide