Learn More
Acide 2-hydroxy-5-nitrobenzoïque (acide 5-nitrosalicylique), Mikromol™
Description
Acide 2-hydroxy-5-nitrobenzoïque (acide 5-nitrosalicylique)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic Acid (5-Nitrosalicylic Acid) |
| CAS | 96-97-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic Acid (5-Nitrosalicylic Acid) |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C7 H5 N O5 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic Acid, Mesalazine Imp. N (EP), 5-Nitrosalicylic Acid, Mesalazine Impurity N |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5NO5/c9-6-2-1-4(8(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(ccc1O)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | Acide 2-hydroxy-5-nitrobenzoïque |
| Afficher plus |