Learn More
Acide 2-hydroxy-5-(phényldiazényl)benzoïque (acide phénylazosalicylique), Mikromol™
Code produit 17923966
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17923966 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17923966 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0217.12
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 2-hydroxy-5-(phényldiazényl)benzoïque (acide phénylazosalicylique)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-5-(phenyldiazenyl)benzoic Acid (Phenylazosalicylic Acid)
CAS 3147-53-3
Noms d’analytes ou de composants 2-Hydroxy-5-(phenyldiazenyl)benzoic Acid (Phenylazosalicylic Acid)
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C13 H10 N2 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2-Hydroxy-5-(phenyldiazenyl)benzoic Acid, Mesalazine Imp. I (EP), Phenylazosalicylic Acid, Mesalazine Impurity I
Formule InChI InChI=1S/C13H10N2O3/c16-12-7-6-10(8-11(12)13(17)18)15-14-9-4-2-1-3-5-9/h1-8,16H,(H,17,18)/b15-14+
SMILES OC(=O)c1cc(ccc1O)N=Nc2ccccc2
Nom IUPAC Acide 2-hydroxy-5-[(E)-phényldiazényl]benzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 242.23
Quantité 50 mg
Poids de la formule 242.0691 g/mol