missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2'-hydroxyacétophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. 10122440 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10122440

Marque: Thermo Scientific Acros 120930050

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 118-93-4 | C8H8O2 | 136.15 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 118-93-4
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00002219
Clé InChI JECYUBVRTQDVAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2'-hydroxyacetophenone, 2-acetylphenol, 1-2-hydroxyphenyl ethanone, o-hydroxyacetophenone, o-acetylphenol, o-hydroxyphenyl methyl ketone, ethanone, 1-2-hydroxyphenyl, 1-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2'-hydroxy, 2-hydroxyphenyl methyl ketone
CID PubChem 8375
Nom IUPAC 1-(2-hydroxyphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1O

Spécification

Nom chimique ou matériau 2'-Hydroxyacetophenone
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Marron à jaune
Densité 1.1310g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H8O2
Formule linéaire HOC6H4COCH3
Indice de réfraction 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Beilstein 08, 85
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.