Learn More
2-Hydroxybenzaldéhyde (salicylaldéhyde), Mikromol™
Code produit 18063780
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18063780 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18063780 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1200.04
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-Hydroxybenzaldéhyde (salicylaldéhyde)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Salicylaldehyde
CAS 90-02-8
Noms d’analytes ou de composants Salicylaldehyde
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H6 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Imp. D (EP), Dembrexine Imp. D (EP), 2-Hydroxybenzaldehyde, Salicylaldehyde, Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Impurity D, Dembrexine Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H
SMILES Oc1ccccc1C=O
Nom IUPAC 2-hydroxybenzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 122.12
Quantité 100 mg
Poids de la formule 122,0368 g/mol