Learn More
Alcool 2-hydroxybenzylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11417037
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
Code produit. 11417037
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14410.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 90-01-7 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
2-Hydroxybenzyl alcohol acts as a local anesthetic. It is used in gastrodin production via biotransformation by cultured cells of Aspergillus foetidus and Penicillium cyclopium and participates in the selective ring opening reaction of 4H-1,3,2-benzodioxasilines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’alcool 2hydroxybenzylique agit comme anesthésiant local. Il est utilisé dans la production de gastrodine par biotransformation par des cellules cultivées d’Aspergillus foetidus et de Penicillium cyclopum et participe à la réaction d’ouverture de cycle sélective de 4H-1,3,2-benzodioxasilines.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-01-7
Formule moléculaire C7H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.14
Numéro MDL MFCD00004617
Clé InChI CQRYARSYNCAZFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme salicyl alcohol, 2-hydroxybenzyl alcohol, saligenin, 2-hydroxymethyl phenol, 2-methylolphenol, o-hydroxybenzyl alcohol, saligenol, benzenemethanol, 2-hydroxy, diathesin, o-methylolphenol
CID PubChem 5146
ChEBI CHEBI:16464
Nom IUPAC 2-(hydroxyméthyl)phénol
SMILES OCC1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxybenzyl alcohol
Point de fusion 83°C to 87°C
Quantité 50 g
Beilstein 1907195
Merck Index 14,8325
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Hydroxybenzyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-hydroxy-benzenemethanol