Learn More
Acide 2-hydroxybicyclo[3.2.1]octane-6-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-3110273
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 10209282
Marque: Thermo Scientific Maybridge BTBG00035CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 257932-29-9
Formule moléculaire C9H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 170.21
Numéro MDL MFCD00180256
Clé InChI FSQSHXLJRFYYMV-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-hydroxybicyclo 3.2.1 octane-6-carboxylic acid, maybridge1_002398, 4-hydroxybicyclo 3.2.1 octane-7-carboxylic acid, bicyclo 3.2.1 octane-6-carboxylicacid, 2-hydroxy
CID PubChem 2802922
Nom IUPAC 4-Hydroxybicyclo[]octane--acide3.2.1]octane-7-acide carboxylique
SMILES OC1CCC2CC1CC2C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxybicyclo[3.2.1]octane-6-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 170.21
Pourcentage de pureté 97%