Learn More
2-Hydroxyéthyl L-Valinate para-Toluènesulfonate, Mikromol™
Code produit 17990926
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17990926 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17990926 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0619.190025
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-hydroxyéthyl L-valinate para-toluènesulfonate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-hydroxyethyl valinate para-toluenesulfonate salt
CAS 86150-61-0
Noms d’analytes ou de composants 2-hydroxyethyl valinate para-toluenesulfonate salt
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H15 N O3 . C7 H8 O3 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme L-Valine, 2-hydroxyethyl ester, 4-methylbenzenesulfonate (salt) (9CI), Valaciclovir impurity F, para-toluenesulfonate 2-hydroxyethyl L-valinate, GW 305476A, Ph Eur Valaciclovir Impurity F, USP Valacyclovir Related Compound F, Valacyclovir Related Compound F as Tosylate, Valaciclovir Hydrochloride Impurity F as para-Toluenesulfonate, Valaciclovir Impurity F as para-Toluenesulfonate
Formule InChI InChI=1S/C7H15NO3.C7H8O3S/c1-5(2)6(8)7(10)11-4-3-9;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-6,9H,3-4,8H2,1-2H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t6-;/m0./s1
SMILES CC(C)[C@H](N)C(=O)OCCO.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O
Nom IUPAC 2-hydroxyéthyl (2S)-2-amino-3-méthylbutanoate ; acide 4-méthylbenzènesulfonique
Poids moléculaire (g/mol) 333.4
Quantité 25 mg
Poids de la formule 333,1246 g/mol