Learn More
Salicylate de 2-hydroéthyle, 98+%, Thermo Scientific™
Code produit. p-3593256 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
50mL
Code produit. 10147803
Marque: Thermo Scientific Acros 174100500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-28-5
Formule moléculaire C9H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 182.18
Numéro MDL MFCD00002862
Clé InChI LVYLCBNXHHHPSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxyethyl salicylate, glycol salicylate, ethylene glycol monosalicylate, espirosal, glycol monosalicylate, rheumacyl, sarocol, spirosal, glysal, phlogont
CID PubChem 6880
ChEBI CHEBI:86541
Nom IUPAC 2-hydroxyéthyl 2-hydroxybenzoate
SMILES OCCOC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxyethyl salicylate
Point de fusion 25°C
Couleur Incolore
Densité 1.2500g/mL
Point d’ébullition 172°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 174°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire 2-(HO)C6H4CO2CH2CH2OH
Quantité 50 mL
Beilstein 10, 81
Merck Index 15, 4535
Gravité spécifique 1.25
Informations sur la solubilité Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in alcohol,benzene,chloroform,,ether
Poids de la formule 182.18
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide huileux ou solide à fusion faible
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Hydroxyethyl salicylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.