Learn More
2-Hydroxyéthylflurazépam 0,1 mg/ml dans du méthanol, LoGiCal
Code produit 30457484
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457484 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457484 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0070.0702
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
LoGiCal fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
2-Hydroxyéthylflurazépam 0,1 mg/ml dans du méthanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxyethylflurazepam
CAS 20971-53-3
Noms d’analytes ou de composants 2-Hydroxyethylflurazepam
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H14 Cl F N2 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 2-Hydroxyethylflurazepam
Formule InChI InChI=1 S/C17H14ClFN2O2/c18-11-5-6-15-13(9-11)17(12-3-1-2-4-14(12)19)20-10-16(23)21(15)7-8-22/h1-6,9,22 H,7-8,10H2
SMILES OCCN1C(=O)CN=C(c2ccccc2F)c3cc(Cl)ccc13
Nom IUPAC 7-chloro-5-(2-fluorophényl)-1-(2-hydroxyéthyl)-3H-1,4-benzodiazépine-2-one
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Criminologie
Poids moléculaire (g/mol) 332.76
Quantité 1 mL
Poids de la formule 332,0728 g/mol