Learn More
Acide 2-hydroxyisobutyrique, 99 % (poids sec), eau <2 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11434524
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11434524
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13146.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 594-61-6 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
2-Hydroxyisobutyric acid is used as an electrolyte in the separation of the metal ions by on-line cyclic voltammetry. It is also used as a building block for the synthesis of polymers. Its conjugate base, 2-hydroxybutyrate is utilized to catabolize L-threonine as well as synthesize glutathione. Further, it is used as an indicator for the early detection insulin resistance in non-diabetic subjects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-hydroxyisobutyrique est utilisé comme électrolyte dans la séparation des ions métalliques par voltamétrie cyclique en ligne. Il est également utilisé comme bloc de construction pour la synthèse des polymères. Sa base conjuguée, le 2-hydroxybutyrate, est utilisée pour cataboliser la L-thréonine ainsi que pour synthétiser le glutathion. De plus, il est utilisé comme indicateur pour la détection précoce de la résistance à l’insuline chez les sujets non diabétiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éther, l’alcool, le méthanol et le benzène chaud.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les bases et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 594-61-6
Formule moléculaire C4H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 104.11
Numéro MDL MFCD00004459
Clé InChI BWLBGMIXKSTLSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxyisobutyric acid, 2-methyllactic acid, acetonic acid, 2-hydroxy-2-methylpropionic acid, alpha-hydroxyisobutyric acid, hydroxydimethylacetic acid, acetonate, propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl, alpha-hydroxyisobutanoic acid, 2-hydroxyisobutyricacid
CID PubChem 11671
ChEBI CHEBI:50129
Nom IUPAC Acide2-hydroxy-2-méthylpropanoïque
SMILES CC(C)(O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxyisobutyric acid
Point de fusion 77°C to 80°C
Densité 1.24
Point d’ébullition 114°C (12 mmHg)
Notes de pourcentage du dosage (Poids sec), eau < 2 %
Quantité 25 g
Beilstein 1744739
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water,ether,alcohol,methanol and hot benzene.
Poids de la formule 104.11
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Hydroxyisobutyric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Hydroxyisobutyricacid