Learn More
2-(hydroxyméthyl)tétrahydropyrane, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15489059
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15489059 25 g 25g
15479059 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15489059 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17417.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 100-72-1 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-72-1
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00006624
Clé InChI ROTONRWJLXYJBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydropyran-2-methanol, 2h-pyran-2-methanol, tetrahydro, 2-hydroxymethyltetrahydropyran, tetrahydropyran-2-carbinol, 2-hydroxymethyl tetrahydropyran, pyran-2-methanol, tetrahydro, tetrahydro-2h-pyran-2-yl methanol, 2-tetrahydropyranilcarbinol, tetrahydropyranyl-2-methanol, 2-methyloltetrahydro-1,4-pyran
CID PubChem 7524
Nom IUPAC oxane-2-ylméthanol
SMILES C1CCOC(C1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran
Point de fusion <-70°C
Densité 1.027
Point d’ébullition 186°C to 189°C
Point d’éclair 93°C (199°F)
Indice de réfraction 1.458
Quantité 25 g
Beilstein 102998
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 94%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydropyran-2-methanol