Learn More
Acide 2-hydroxyoctanoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11317665
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11317665 5 g 5g
11307665 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11317665 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02314.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 617-73-2 | C8H16O3 | 160.213 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 617-73-2
Formule moléculaire C8H16O3
Poids moléculaire (g/mol) 160.213
Numéro MDL MFCD00014410
Clé InChI JKRDADVRIYVCCY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxycaprylic acid, hydroxyoctanoate, hydroxycaprylic acid, 2-hydroxy caprylic acid, 2-hydroxy-octanoic acid, octanoic acid, hydroxy, alpha-hydroxycaprylic acid, 2-hydroxy-n-octanoic acid, 2-hydroxyoctanoate, alpha-hydroxyoctanoic acid
CID PubChem 94180
ChEBI CHEBI:86543
Nom IUPAC Acide2-hydroxyoctanoïque
SMILES CCCCCCC(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxyoctanoic acid
Point de fusion 66°C to 71°C
Quantité 5 g
Beilstein 1760638
Poids de la formule 160.22
Pourcentage de pureté ≥98%