Learn More
Acide 2-hydroxyphénylacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7021544
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11431648
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13924.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 614-75-5 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
2-Hydroxyphenylacetic Acid is an intermediate in the synthesis of atenolol and 3,4-dihydroxyphenylacetic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-hydroxyphénylacétique est un intermédiaire dans la synthèse de l’aténolol et de l’acide 3,4-dihydroxyphénylacétique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 614-75-5
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.149
Numéro MDL MFCD00004323
Clé InChI CCVYRRGZDBSHFU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxyphenylacetic acid, 2-2-hydroxyphenyl acetic acid, 2-hydroxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-hydroxy, 2-hydroxybenzeneacetic acid, o-hydroxyphenylacetic acid, acetic acid, o-hydroxyphenyl, 2-hydroxyphenylacetate, o-hydroxyphenyl acetic acid, ortho-hydroxyphenylacetic acid
CID PubChem 11970
ChEBI CHEBI:28478
Nom IUPAC Acide 2-(2-hydroxyphényl)acétique
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxyphenylacetic acid
Point de fusion 145°C to 147°C
Quantité 10 g
Beilstein 908000
Informations sur la solubilité Soluble in Methanol and Water.
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98%