Learn More
2-Hydroxypropyl 2-(4-Isobutylphényl)propanoate, Mikromol™
Code produit 17941006
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17941006 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17941006 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0002.15
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-hydroxypropyl 2-(4-isobutylphényl)propanoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
CAS 95093-58-6
Noms d’analytes ou de composants 2-Hydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
Conditions d’expédition Ice pack (-20°C)
Formule moléculaire C16 H24 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-Hydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
Formule InChI InChI=1S/C16H24O3/c1-11(2)9-14-5-7-15(8-6-14)13(4)16(18)19-10-12(3)17/h5-8,11-13,17H,9-10H2,1-4H3
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)OCC(C)O
Nom IUPAC 2-hydroxypropyl 2-[4-(2-méthylpropyl)phényl]propanoate
Poids moléculaire (g/mol) 264.36
Quantité 100 mg
Poids de la formule 264.1725 g/mol