Learn More
(2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin, MedChemExpress
Code produit. p-200096766
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Code produit. 16495987
Marque: Medchem Express HY101103
MedChemExpress (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin is a widely used drug delivery vehicle to improve the stability and bioavailability.
(2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin is a widely used drug delivery vehicle to improve the stability and bioavailability.
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin
CAS 128446-35-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Quantité 5 g
Synonyme Hydroxypropyl betadex Hydroxypropyl-β-cyclodextrin HP-β-CD
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (Need ultrasonic)
SMILES CO[C@@H]1[C@H](O[R])[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](CO[R])O1.[C;D2]CC(O)C.[R].[7].[R=H or]
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.