Learn More
2-Imidazolidinone 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Imidazolidinon |
| CAS | 120-93-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-Imidazolidinon |
| Conditions d’expédition | +20 °C |
| Formule moléculaire | C3 H6 N2 O |
| Concentration | 100 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H6N2O/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6) |
| SMILES | O=C1NCCN1 |
| Nom IUPAC | imidazolidine-2-one |
| Afficher plus |