Learn More
2-Iodo-1-tritylimidazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15418367
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15418367
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H51871.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67478-46-0
Formule moléculaire C22H17IN2
Poids moléculaire (g/mol) 436.296
Numéro MDL MFCD02179529
Clé InChI AAHIYUWXFHXGBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-iodo-1-trityl-1h-imidazole, 2-iodo-1-triphenylmethyl imidazole, acmc-209nz8, 2-iodo-1-trityl-imidazole, 2-iodo-1-trityl-1h-imidazole #, imidazole, 2-iodo-1-triphenylmethyl, 2-iodo-1-triphenylmethyl-1h-imidazole, 1h-imidazole,2-iodo-1-triphenylmethyl
CID PubChem 618240
Nom IUPAC 2-iodo-1-tritylimidazole
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)N4C=CN=C4I
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodo-1-tritylimidazole
Point de fusion 170°C to 171°C
Quantité 250 mg
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 436.29
Pourcentage de pureté 97%