Learn More
2-iodo-3-méthoxypyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11369875
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11369875 1 g 1g
11379875 5 g 5g
11389875 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11369875 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L19868.03
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 93560-55-5 | C6H6INO | 235.024 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 93560-55-5
Formule moléculaire C6H6INO
Poids moléculaire (g/mol) 235.024
Numéro MDL MFCD00234181
Clé InChI NJFRZBAZMPWJKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-iodanyl-3-methoxy-pyridine, pyridine, 2-iodo-3-methoxy, 2-iodo-3-methoxy-pyridine
CID PubChem 817173
Nom IUPAC 2-iodo-3-méthoxypyridine
SMILES COC1=C(N=CC=C1)I
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Iodo-3-methoxypyridine
Point de fusion 57°C to 61°C
Quantité 1 g
Beilstein 115569
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 235.03
Pourcentage de pureté 97%