Learn More
Acide 2-iodo-3-méthylbenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11379885
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11379885
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L19876.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 108078-14-4 | C8H7IO2 | 262.046 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108078-14-4
Formule moléculaire C8H7IO2
Poids moléculaire (g/mol) 262.046
Numéro MDL MFCD00079764
Clé InChI PZUXUOZSSYKAMX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-iodo-m-toluic acid, benzoic acid,2-iodo-3-methyl, 2-iodo-3-methyl-benzoic acid, pubchem12741, acmc-1bsuz, 3-methyl-2-iodobenzoic acid, 2-iodo-3-methyl benzoic acid, buttpark 148\07-11, 2-iodo-3-methylbenzoic acid
CID PubChem 2759365
Nom IUPAC acide 2-iodo-3-méthylbenzoïque
SMILES CC1=CC=CC(=C1I)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodo-3-methylbenzoic acid
Point de fusion 150°C to 153°C
Quantité 1 g
Beilstein 2439521
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 262.05
Pourcentage de pureté 98%