Learn More
2-Iodo-3-méthylpyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11416890
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11416890
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L20047.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 22282-58-2 | C6H6IN | 219.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22282-58-2
Formule moléculaire C6H6IN
Poids moléculaire (g/mol) 219.03
Numéro MDL MFCD04039350
Clé InChI PTBOOHAPESUXGV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 339045
Nom IUPAC 2-iodo-3-méthylpyridine
SMILES CC1=CC=CN=C1I
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodo-3-methylpyridine
Point d’ébullition 80°C (0.3 mmHg)
Indice de réfraction 1.625
Quantité 1 g
Beilstein 5328169
Sensibilité Light sensitive
Synonyme 2-iodo-3-methyl-pyridine, pyridine, 2-iodo-3-methyl, pubchem14399, acmc-1cgxh, pyridine,2-iodo-3-methyl, 2-iodanyl-3-methyl-pyridine, 2-iodo-3-methylpyridine, 2-iodo-3-methyl pyridine
Poids de la formule 219.03
Pourcentage de pureté 97%