Learn More
Acide 2-Iodo-4-(trifluorométhyl)benzoïque, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15455607
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15455607
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H32839.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
La 10-chloro-8-fluoro-10, 11-dihydro-2-trifluorométhyldibenzothiépine, utilisée comme matériau de départ, peut être préparée à partir de l’acide 2-iodo--4-trifluorométhyl-benzoïque et du 4-fluoro-thiophénol.
Solubilité
Légèrement soluble.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des oxydants forts et à l’abri de la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54507-44-7
Formule moléculaire C8H4F3IO2
Poids moléculaire (g/mol) 316.018
Numéro MDL MFCD06408817
Clé InChI WCLYLTXCKMZNOH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-iodo-4-trifluoromethyl benzoic acid, 2-iodo-4-trifluoromethyl-benzoic acid, benzoic acid, 2-iodo-4-trifluoromethyl, 2-iodo-4-trifluoromethylbenzoicacid, 2-iodo-4-trifluoromethyl-benzoicacid
CID PubChem 16244090
Nom IUPAC Acide 2-iodo-4-(trifluorométhyl)benzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)I)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Quantité 250 mg
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble.
Poids de la formule 316.02
Pourcentage de pureté 98%