Learn More
2-iodoaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3736737 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10538660
Marque: Thermo Scientific Acros 122300050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 615-43-0 | C6H6IN | 219.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 615-43-0
Formule moléculaire C6H6IN
Poids moléculaire (g/mol) 219.03
Numéro MDL MFCD00007680
Clé InChI UBPDKIDWEADHPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-iodoaniline, benzenamine, 2-iodo, 2-iodo aniline, 2-iodobenzenamine, o-aminoiodobenzene, aniline, o-iodo, aniline, 2-iodo, benzenamine, iodo, 2-iodo-phenylamine, 2-iodophenylamine
CID PubChem 11995
Nom IUPAC 2-iodoaniline
SMILES NC1=CC=CC=C1I
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodoaniline
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 53°C to 58°C
Couleur Marron à jaune
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 12, 669
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 219.02
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Aiguilles cristallines
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Iodoaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.