Learn More
Acide 2-iodobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10657082 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10657082 100 g Flacon en plastique 100g
10456930 25 g Flacon en plastique -
11692739 500 g Flacon en plastique 500g
3 options
Code produit. 10657082
Marque: Thermo Scientific Acros 122341000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 88-67-5 | C7H5IO2 | 248.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-67-5
Formule moléculaire C7H5IO2
Poids moléculaire (g/mol) 248.01
Clé InChI CJNZAXGUTKBIHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-iodobenzoic acid, benzoic acid, 2-iodo, iodobenzoic acid, benzoic acid, o-iodo, usaf ek-572, 2-iodo benzoic acid, 2-iodo-benzoic acid, benzoic acid, iodo, kyselina o-jodbenzoova, o-jod-benzoesaeure
CID PubChem 6941
ChEBI CHEBI:287979
Nom IUPAC Acide 2-iodobenzoïque
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodobenzoic acid
Point de fusion 161.0°C to 163.0°C
Couleur Marron-orange à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire IC6H4CO2H
Quantité 100 g
Beilstein 09,363
Fieser 01,506
Merck Index 15,5074
Informations sur la solubilité Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 248.01
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre, cristaux ou flocons
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Iodobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.