Learn More
2-iodobenzotrifluorure, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10018501 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10018501 5 mL Flacon en verre 5mL
10388460 25 mL Flacon en verre 25mL
10570014 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10018501 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 241980050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Identifiants chimiques
CAS 444-29-1
Formule moléculaire C7H4F3I
Poids moléculaire (g/mol) 272.01
Numéro MDL MFCD00001041
Clé InChI IGZGUYVVBABKOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-iodobenzotrifluoride, 1-iodo-2-trifluoromethyl benzene, o-iodobenzotrifluoride, benzene, 1-iodo-2-trifluoromethyl, 2-iodobenztrifluoride, o-trifluoromethyliodobenzene, 2-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, iodobenzotrifluoride, 2-iodo-a,a,a-trifluorotoluene, 2-iodobenzotrifloride
CID PubChem 67957
Nom IUPAC 1-iodo-2-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodobenzotrifluoride
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.8900g/mL
Point d’ébullition 197.0°C to 198.0°C
Point d’éclair 81°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3(C6H4)I
Indice de réfraction 1.5290 to 1.5310
Quantité 5 mL
Beilstein 05, III, 725
Gravité spécifique 1.89
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 272.01
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Iodobenzotrifluoride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.