Learn More
2-Iodophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11470144
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11470144
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13599.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 533-58-4 | C6H5IO | 220.01 g/mol
2-Iodophenol is used in the synthesis of aryl 2-benzofuranyl and aryl 2-indolyl carbinols of high enantiomeric purity and 3,3-disubstituted-2,3-dihydrobenzofurans. Coupling with phenylacetylene in the presence of a Pd complex and CuI gives 2-phenylbenzofuran in good yield.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-iodophénol est utilisé dans la synthèse du 2-benzofuranyle d’aryle et du 2-indolyl carbinol d’aryle de pureté énantiomérique élevée et de 3,3-disubstitués-2,3-dihydrobenzofuranes. Le couplage avec le phénylacétylène en présence d’un complexe Pd et de CuI donne du 2-phénylbenzofurane avec un bon rendement.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Il est sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 533-58-4
Formule moléculaire C6H5IO
Poids moléculaire (g/mol) 220.01
Numéro MDL MFCD00013963
Clé InChI KQDJTBPASNJQFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-iodophenol, phenol, 2-iodo, phenol, o-iodo, o-jodfenol, 2-jodfenol, phenol, iodo, o-jodfenol czech, 2-jodfenol czech, o-jodphenol, 2-iodanylphenol
CID PubChem 10784
ChEBI CHEBI:16706
Nom IUPAC 2-iodophénol
SMILES OC1=CC=CC=C1I
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodophenol
Point de fusion 39°C to 41°C
Densité 1.947
Point d’ébullition 186°C to 187°C (160 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Beilstein 1855300
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,5035
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 220.01
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Iodophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Iodophenol