Learn More
Acide 2-iodophénylacétique, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10529813 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
Code produit. 10529813
Marque: Thermo Scientific Acros 394040010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 18698-96-9 | C8H7IO2 | 262.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18698-96-9
Formule moléculaire C8H7IO2
Poids moléculaire (g/mol) 262.04
Numéro MDL MFCD00046546
Clé InChI IUHXGZHKSYYDIL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-iodophenylacetic acid, 2-2-iodophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-iodo, 2-iodophenyl acetic acid, o-iodophenylacetic acid, 2-iodobenzeneacetic acid, 2-iodophenylaceticacid, pubchem2552, acmc-209eox, maybridge1_005605
CID PubChem 2780090
Nom IUPAC Acide 2-(2-iodophényl)acétique
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodophenylacetic acid
% min. CAS 97.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 112°C to 114°C
Couleur Blanc crème
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire IC6H4CH2CO2H
Quantité 1 g
Poids de la formule 262.04
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Iodophenylacetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.