Learn More
Ester de pinacol d’acide 2-Isopropoxypyridine-5-borique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11474610
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 11474610
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H50141.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 871839-91-7
Formule moléculaire C14H22BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 263.14
Numéro MDL MFCD07368871
Clé InChI WCAIJTJWLUYXIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-isopropoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-isopropoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-isoproxypyridine-5-boronic acid pinacolate, 6-isopropoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-isopropoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-1-methylethoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyridine, pyridine, 2-1-methylethoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pubchem17170, ksc498e9d, 2-isopropoxypyridine-5-boronic acid pinacolate
CID PubChem 24208798
Nom IUPAC 2-propan-2-yloxy-5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
SMILES CC(C)OC1=NC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Isopropoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 72°C to 75°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 263.15
Pourcentage de pureté 97%