Learn More
Acide 2-isopropylbenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Isopropylbenzeneboronic acid |
| Point de fusion | 85°C to 86°C |
| Quantité | 250 mg |
| Beilstein | 3090298 |
| Poids de la formule | 164.01 |
| Pourcentage de pureté | 97% |