Learn More
2-isopropylnaphtalène 10000 μg/mL dans l'hexadécane, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30324730
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30324730 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324730 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09010402HD
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-isopropylnaphthalene
CAS 2027-17-0
Noms d’analytes ou de composants 2-isopropylnaphthalene
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H14
Concentration 10000 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Naphthalene, 2-(1-methylethyl)-, Naphthalene, 2-isopropyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(1-Methylethyl)naphthalene, 2-Isopropylnaphthalene, 6-Isopropylnaphthalene, NSC 166466, β-Isopropylnaphthalene
Formule InChI InChI=1S/C13H14/c1-10(2)12-8-7-11-5-3-4-6-13(11)9-12/h3-10H,1-2H3
SMILES CC(C)c1ccc2ccccc2c1
Nom IUPAC 2-propan-2-ylnaphthalène
Solvent or Matrix Hexadécane
Poids moléculaire (g/mol) 170.25
Quantité 250 mL
Poids de la formule 170,1096 g/mol