Learn More
2-isopropylthioxanthone (2-ITX), Mikromol™
Description
2-isopropylthioxanthone (2-ITX)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Isopropylthioxantone ITX |
| CAS | 5495-84-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-Isopropylthioxantone ITX |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C16 H14 O S |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | 2-(1-Methylethyl)-9H-thioxanthen-9-one, Thioxanthen-9-one, 2-isopropyl- (7CI,8CI), 2-(1-Methylethyl)-9H-thioxanthen-9-one, 2-ITX, 2-Isopropyl-9H-thioxanthen-9-one, 2-Isopropylthioxanthen-9-one, 2-Isopropylthioxanthenone, 2-Isopropylthioxanthone, ITX, JRCure ITX, Omnirad ITX, Photocure ITX-P, Quantacure 597, Quantacure 659, Quantacure ITX, Speedcure ITX |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H14OS/c1-10(2)11-7-8-15-13(9-11)16(17)12-5-3-4-6-14(12)18-15/h3-10H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)c1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1 |
| Nom IUPAC | 2-propan-2-iltioxanten-9-ona |
| Afficher plus |