missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 2-céto-D-gluconique, sel hémicalcique monohydraté, > 98 %, MP Biomedicals™

Code produit. p-4403702 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11473050

Marque: MP Biomedicals 0210036510

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Le sel hémicalcique de l’acide 2-céto-D-gluconique est le sel hémicalcique de l’acide 2-céto-D-gluconique. Il est produit à partir de D-glucose

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 3470-37-9
Formule moléculaire C12H20CaO14
Poids moléculaire (g/mol) 428.356
Numéro MDL MFCD00149104
Clé InChI QACANIDDQFGAJU-JQTJLMCZSA-N
Synonyme calcium 2-keto-d-gluconate
CID PubChem 131852723
Nom IUPAC calcium ; Acide (3S,4R,5R)-3,4,5,6-tétrahydroxy-2-oxohexanoïque
SMILES C(C(C(C(C(=O)C(=O)O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(=O)C(=O)O)O)O)O)O.[Ca]

Spécification

Nom chimique ou matériau 2-Keto-D-gluconic acid, hemicalcium salt
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage >98%
Quantité 10 g
Poids de la formule 213.2
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Keto-D-gluconic Acid Hemicalcium Salt Monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Keto-D-gluconic Acid Hemicalcium SaltMonohydrate
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis