Learn More
2-mercaptobenzimidazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10275170 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
250g
5g
Code produit. 10275170
Marque: Thermo Scientific Acros 125442500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 583-39-1 | C7H6N2S | 150.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 583-39-1
Formule moléculaire C7H6N2S
Poids moléculaire (g/mol) 150.20
Numéro MDL MFCD00466107
Clé InChI YHMYGUUIMTVXNW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-mercaptobenzimidazole, 1h-benzoimidazole-2-thiol, 2-benzimidazolethiol, 1h-benzimidazole-2-thiol, 1h-benzo d imidazole-2-thiol, o-phenylenethiourea, antioxidant mb, mercaptobenzimidazole, 2-mercaptobenzoimidazole, antiegene mb
CID PubChem 707035
SMILES S=C1NC2=CC=CC=C2N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Mercaptobenzimidazole
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 302°C to 307°C
Couleur Beige à blanc
Point d’ébullition 451°C
Point d’éclair >250°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 250 g
Beilstein 24, 119
Merck Index 15, 1084
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2.6g/L (23°C). Other solubilities: soluble in acetone,ethyl acetate and ethanol
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazole-2-thione
Poids de la formule 150.2
Pourcentage de pureté 98%
Matière insoluble 0.3% max. (in NaOH)
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Mercaptobenzimidazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.