Learn More
2-Mercaptobenzothiazole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10163460 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1kg
250g
50g
Code produit. 10163460
Marque: Thermo Scientific Acros 125450100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 149-30-4 | C7H5NS2 | 167.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149-30-4
Formule moléculaire C7H5NS2
Poids moléculaire (g/mol) 167.24
Numéro MDL MFCD00005781
Clé InChI YXIWHUQXZSMYRE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-mercaptobenzothiazole, 2-benzothiazolethiol, captax, benzothiazolethiol, 2 3h-benzothiazolethione, benzothiazole-2-thiol, 1,3-benzothiazole-2-thiol, benzo d thiazole-2-thiol, rokon, rotax
CID PubChem 697993
ChEBI CHEBI:34292
Nom IUPAC 3H-1,3-benzothiazole-2-thione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=S)S2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Mercaptobenzothiazole
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 172.0°C to 182.0°C
Couleur Jaune
Point d’éclair 243°C
Perte à la dessiccation 0.5% max. (60°C, 3 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Beilstein 27, II, 233
Merck Index 15, 5935
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.12g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in alcohol,acetone,benzene and,chloroform
Poids de la formule 167.24
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre