Learn More
2-Mercaptobenzothiazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11379589
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
10g
2500g
500g
Code produit. 11379589
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14086.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 149-30-4 | C7H5NS2 | 167.244 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le 2-mercaptobenzothiazole est utilisé pour la détection du point d’équivalence dans la volumétrie (complexométrie) et pour la détermination de la concentration en colorimétrie. Il est également utilisé pour la détermination photométrique de l’or, du cadmium, du cuivre, du plomb et du palladium. De plus, il est utilisé comme liquide métallurgique, antigel, graisse, agent anticorrosion et adhésif. Il agit comme antibactérien et antifongique. Il est également utilisé dans l’industrie du caoutchouc comme accélérateur de vulcanisation. Il inhibe la dopamine bêta-hydroxylase et la biocorrosion dans les systèmes de refroidissement, en particulier dans l’industrie du papier. En outre, il est utilisé comme agent de conservation du bois et comme additif pour caoutchouc.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’éther diéthylique, le benzène, le tétrachlorure de carbone, l’alcali et les solutions alcalines. Légèrement soluble dans l’acétone, le naphte et l’acide acétique glacial. Insoluble dans l’eau et l’essence.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149-30-4
Formule moléculaire C7H5NS2
Poids moléculaire (g/mol) 167.244
Numéro MDL MFCD00005781
Clé InChI YXIWHUQXZSMYRE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-mercaptobenzothiazole, 2-benzothiazolethiol, captax, benzothiazolethiol, 2 3h-benzothiazolethione, benzothiazole-2-thiol, 1,3-benzothiazole-2-thiol, benzo d thiazole-2-thiol, rokon, rotax
CID PubChem 697993
ChEBI CHEBI:34292
Nom IUPAC 3H-1,3-benzothiazole-2-thione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=S)S2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Mercaptobenzothiazole
Point de fusion 178°C to 182°C
Point d’éclair 243°C (469°F)
Quantité 10 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 119484
Merck Index 14,5868
Informations sur la solubilité Soluble in alkali and alkali carbonate solutions
Poids de la formule 167.25
Pourcentage de pureté 97%