Learn More
2-Mercaptobenzothiazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
2500 g
Unit Size:
100g
10g
2500g
500g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le 2-mercaptobenzothiazole est utilisé pour la détection du point d’équivalence dans la volumétrie (complexométrie) et pour la détermination de la concentration en colorimétrie. Il est également utilisé pour la détermination photométrique de l’or, du cadmium, du cuivre, du plomb et du palladium. De plus, il est utilisé comme liquide métallurgique, antigel, graisse, agent anticorrosion et adhésif. Il agit comme antibactérien et antifongique. Il est également utilisé dans l’industrie du caoutchouc comme accélérateur de vulcanisation. Il inhibe la dopamine bêta-hydroxylase et la biocorrosion dans les systèmes de refroidissement, en particulier dans l’industrie du papier. En outre, il est utilisé comme agent de conservation du bois et comme additif pour caoutchouc.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’éther diéthylique, le benzène, le tétrachlorure de carbone, l’alcali et les solutions alcalines. Légèrement soluble dans l’acétone, le naphte et l’acide acétique glacial. Insoluble dans l’eau et l’essence.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
Le 2-mercaptobenzothiazole est utilisé pour la détection du point d’équivalence dans la volumétrie (complexométrie) et pour la détermination de la concentration en colorimétrie. Il est également utilisé pour la détermination photométrique de l’or, du cadmium, du cuivre, du plomb et du palladium. De plus, il est utilisé comme liquide métallurgique, antigel, graisse, agent anticorrosion et adhésif. Il agit comme antibactérien et antifongique. Il est également utilisé dans l’industrie du caoutchouc comme accélérateur de vulcanisation. Il inhibe la dopamine bêta-hydroxylase et la biocorrosion dans les systèmes de refroidissement, en particulier dans l’industrie du papier. En outre, il est utilisé comme agent de conservation du bois et comme additif pour caoutchouc.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’éther diéthylique, le benzène, le tétrachlorure de carbone, l’alcali et les solutions alcalines. Légèrement soluble dans l’acétone, le naphte et l’acide acétique glacial. Insoluble dans l’eau et l’essence.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Mercaptobenzothiazole |
| Point de fusion | 178°C to 182°C |
| Densité | 1.42 |
| Point d’éclair | 243°C (469°F) |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | UN3077 |
| Beilstein | 119484 |
| Sensibilité | Air sensitive |
| Merck Index | 14,5868 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in ethanol,diethyl ether,benzene,carbon tetrachloride,alkali and alkaline solutions; Slightly soluble in acetone,naphtha and glacial acetic acid; Insoluble in water and gasoline. |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2-Mercaptobenzothiazole
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: 2-Mercaptobenzothiazole
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction