Learn More
Acide 2-mercaptopropionique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7045319
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
10g
500g
Code produit. 11378325
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L10257.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 79-42-5 | C3H6O2S | 106.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-42-5
Formule moléculaire C3H6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 106.14
Numéro MDL MFCD00004862
Clé InChI PMNLUUOXGOOLSP-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-mercaptopropionic acid, thiolactic acid, 2-mercaptopropanoic acid, 2-thiolactic acid, 2-thiolpropionic acid, alpha-mercaptopropionic acid, alpha-mercaptopropanoic acid, propionic acid, 2-mercapto, propanoic acid, 2-mercapto, fema no. 3180
CID PubChem 62326
ChEBI CHEBI:47872
Nom IUPAC Acide 2-sulfanylpropanoïque
SMILES CC(S)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Mercaptopropionic acid
Point de fusion 10°C to 14°C
Densité 1.196
Point d’ébullition 217°C
Point d’éclair 107°C (225°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.482
Quantité 10 g
Numéro UN UN2936
Beilstein 506218
Merck Index 14,9340
Poids de la formule 106.14
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.