Learn More
Chlorure de 2-(méthoxycarbonyl)-3-thiophènesulfonyle, Mikromol™
Code produit 30050656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050656 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050656 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0247.100025
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorure de 2-(méthoxycarbonyl)-3-thiophènesulfonyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophenesulfonyl Chloride
CAS 59337-92-7
Noms d’analytes ou de composants 2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophenesulfonyl Chloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H5 Cl O4 S2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2-(Methoxycarbonyl)-3-thiophenesulfonyl Chloride
Formule InChI InChI=1S/C6H5ClO4S2/c1-11-6(8)5-4(2-3-12-5)13(7,9)10/h2-3H,1H3
SMILES COC(=O)c1sccc1S(=O)(=O)Cl
Nom IUPAC 3-chlorosulfonylthiophène-2-carboxylate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 240.68
Quantité 25 mg
Poids de la formule 239,9318 g/mol