Learn More
2-Méthoxyéthanol 500 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30316131
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30316131 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316131 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09010378ME
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxyethanol
CAS 109-86-4
Noms d’analytes ou de composants 2-Methoxyethanol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C3 H8 O2
Concentration 500 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Ethylene Glycol Monomehyl Ether, 2-Methoxyethanol, Ethyleneglycol-monomethyl ether
Formule InChI InChI=1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
SMILES COCCO
Nom IUPAC 2-méthoxyéthanol
Solvent or Matrix Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 76.09
Quantité 1 mL
Poids de la formule 76,0524 g/mol