Learn More
2-méthoxyéthanol, 99+ %, pour la spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10052100 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10052100 1 L Flacon en verre 1L
10616762 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10052100 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 168580010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    106.00€ / 1L
    Économisez 10.00€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 109-86-4 | C3H8O2 | 76.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-86-4
Formule moléculaire C3H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 76.09
Numéro MDL MFCD00002867
Clé InChI XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
CID PubChem 8019
ChEBI CHEBI:46790
Nom IUPAC 2-méthoxyéthanol
SMILES COCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxyethanol
Note relative au nom 99+%
Acidité 0.0008 meq/g max.
Absorbance (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.05 max. at 270nm, 0.05 max. at 280nm, 0.1 max. at 260nm, 0.15 max. at 250nm, 0.2 max. at 240nm, 0.4 max. at 230nm
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -85.0°C
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 124.0°C
Point d’éclair 38°C
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.402
Quantité 1 L
Beilstein 01, 467
Résidus après évaporation 0.001% max.
Merck Index 15, 6063
Gravité spécifique 0.96
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Viscosité 1.7 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 76.09
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Spectroscopie
Forme physique Liquide