Learn More
2-méthoxyéthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418057
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
10000mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Tamaño de la unidad
11418057 500 mL 500mL
11428057 2500 mL 2500mL
11438057 10,000 mL 10000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11418057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17459.AP
 Article restreint
En stock
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 109-86-4 | C3H8O2 | 76.095 g/mol
Solvent for ninhydrin color reagent2-Methoxy ethanol is used as a solvent for various purposes like varnishes, dyes, cleaning agents, epoxy coating, paints, anti-icing fuel additive in aviation and resins. It is involved in the preparation of Vaska’s complex viz. trans-chlorocarbonylbis(triphenylphosphine)iridium(I) and ruthenium hydridechlorocarbonyl tristriphenylphosphine. Further, it is also used in the synthesis of 2-aminothiazoles and Rho-associated kinase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Solvant pour réactif ninhydrine coloré Le 2-méthoxyéthanol est utilisé comme solvant à diverses fins, comme les vernis, les colorants, les agents de nettoyage, le revêtement époxy, les peintures, l’additif anti-gel pour carburants dans l’aviation et les résines. Il est impliqué dans la préparation du complexe de Vaska, à savoir le trans-chlorocarbonylbis(triphénylphosphine)iridium(I) et la tristriphénylphosphine chlorocarbonylique de l’hydrure de ruthénium. De plus, il est également utilisé dans la synthèse des 2-aminothiazoles et des inhibiteurs de kinase associés au Rho.
Solubilité
Miscible à l’eau, l’alcool, l’éther, l’acétone, aux hydrocarbures, aux cétones, aux glycols et au diméthylformamide.
Remarques
Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants forts, les acides, les bases, les alliages de cuivre et le cuivre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 109-86-4
Formule moléculaire C3H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 76.095
Numéro MDL MFCD00002867
Clé InChI XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
CID PubChem 8019
ChEBI CHEBI:46790
Nom IUPAC 2-méthoxyéthanol
SMILES COCCO
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 2-Methoxyethanol
Point de fusion -85°C
Densité 0.965
pH 4 to 7
Point d’ébullition 124°C to 125°C
Point d’éclair 46°C (115°F)
Odeur Characteristic
Formule linéaire CH3OCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4025
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1188
Beilstein 1731074
Merck Index 14,6038
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohol,ether,acetone,hydrocarbons,ketones,glycols and dimethylformamide.
Poids de la formule 76.1
Pourcentage de pureté 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxyethanol
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methoxyethanol