Learn More
2-méthoxyéthanol, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11914751 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11914751 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11914751 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 447480010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.40€
    61.65€ / 1L
    Économisez 12.75€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxyethanol
CAS 109-86-4
Point de fusion -85.0°C
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 124.0°C
Point d’éclair 38°C
Formule moléculaire C3H8O2
Formule linéaire CH3OCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.402
Quantité 1 L
Merck Index 15,6063
Gravité spécifique 0.96
Synonyme methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Clé InChI XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES COCCO
Nom IUPAC 2-méthoxyéthanol
Poids moléculaire (g/mol) 76.09
CID PubChem 8019
ChEBI CHEBI:46790
Viscosité 1.7 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 76.09
Qualité Réactif ACS
Acide titrable 0.002 meq/g max
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methoxyethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.