Learn More
2-Méthoxyéthanol, Solstice
Code produit 15613980
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15613980 2.5 L 2.50L
15603980 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15613980 Fournisseur Fluka Code fournisseur 334572.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00€
    128.82€ / 2.5L
    Économisez 45.18€
    25% de réduction
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 109-86-4
Formule moléculaire C3H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 76.095
Numéro MDL MFCD00002867
Clé InChI XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
CID PubChem 8019
ChEBI CHEBI:46790
Nom IUPAC 2-méthoxyéthanol
SMILES COCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxyethanol
Densité 0,966-0,968g/mL à 20 °C, 0,965 g/mL à 25 °C.
Limite d’explosion 0.245
Point d’éclair 40 °C (104 °F)
Température d’allumage 548 °F
Formule linéaire CH3OCH2CH2OH
Quantité 2.5 L
Numéro UN UN1188
Beilstein 1731074
Poids de la formule 76,09g/mol
Tension de vapeur 6,17 mmHg (20 °C)
Pourcentage de pureté ≥99,5 % (CPG)