Learn More
2-Méthoxyéthanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methoxyethanol |
| Quantité | 250 mL |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3 |
| Poids de la formule | 76.0524 |